Learn More
5,8-dibromoisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific™
82.60€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81045-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5Br2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 286.954 |
Numéro MDL | MFCD03109888 |
Clé InChI | KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 271281 |
Nom IUPAC | 5,8-dibromoisoquinoléine |
SMILES | C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
81045-39-8 | |
286.954 | |
KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N | |
5,8-dibromoisoquinoléine |
C9H5Br2N | |
MFCD03109888 | |
271281 | |
C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br |
Spécification
5,8-Dibromoisoquinoline | |
C9H5Br2N | |
5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline | |
C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br | |
286.954 | |
286.95 | |
Solide |
81045-39-8 | |
MFCD03109888 | |
KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N | |
5,8-dibromoisoquinoléine | |
271281 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante