Learn More
5,7-dichloro-8-hydroxyquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132380
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773-76-2
Formule moléculaire C9H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 214.05
Numéro MDL MFCD00006786
Clé InChI WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
CID PubChem 2722
ChEBI CHEBI:59477
Nom IUPAC 5,7-dichloroquinoléine-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 178°C to 183°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2181
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Poids de la formule 214.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.