missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ 5(6)-TAMRA-X, SE (6-(Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-Carboxamido) Hexanoic Acid, Succinimidyl Ester), mixed isomers
5(6)-TAMRA-X, SE (acide de 6-(tétraméthylrhodamine-5-(et-6)-carboxamido)hexanoïque, ester succinimidyle), isomères mixtes
Marque: Molecular Probes™ T6105
345.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
On peut utiliser l’acide de 6-(tétraméthylrhodamine-5-(et-6)-carboxamido)hexanoïque réactif à l’amine, l’ester succinimidyle (5(6)-TAMRA-X, SE) pour créer des bioconjugués rouge-orange fluorescents brillants avec des maxima d’excitation / émission ∼ 555/580 nm.Spécification
10 mg | |
Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Isomères TAMRA™, TMR (tétraméthylrhodamine) | |
580 |
5(6)-TAMRA-X SE | |
Amine | |
Ester actif, ester de succinimidyle | |
Colorants classiques | |
555 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.