Learn More
5,6-Diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403257
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3002-81-1
Formule moléculaire C14H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 208.264
Numéro MDL MFCD00004983
Clé InChI BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline
CID PubChem 76357
Nom IUPAC 5,6-diméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Point de fusion 266°C to 269°C
Quantité 250 mg
Beilstein 160918
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%