Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-carboxyfluorescéine
Code produit. 10269590
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72088-94-9
Formule moléculaire C42H24O14
Poids moléculaire (g/mol) 752.64
Numéro MDL MFCD00151081
Clé InChI BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
CID PubChem 44119975
Nom IUPAC Acide3’,6-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-5- carboxylique ; Acide3’,6-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxyfluorescein
Note relative au nom 99%
Point de fusion 275°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh
Poids de la formule 376.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5(6)-Carboxyfluorescein