Learn More
Dichlorhydrate de 5,6,7,8-tétrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine, 95 %, Acros Organics™
Code produit. 15264328
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
CAS 157327-49-6
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9N3·2ClH
Quantité 1 g
Synonyme 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl
Clé InChI WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydropyrido[4,3 -d]pyrimidine;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 208.09
CID PubChem 19883247
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6,7,8-Tetrahydropyrido¢4,3-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.