Learn More
5,5-Diméthylhexane-2,4-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
72.90€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS 7307-04-2
Numéro MDL MFCD00142767
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11397886
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13104.03
1 g
72.90€
1g
11307896
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13104.06
5 g
250.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7307-04-2
MFCD00142767
Spécification
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
60°C (10 mmHg)
C8H14O2
MFCD00142767
969813
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
5,5-diméthylhexane-2,4-dione
81741
99%
7307-04-2
57°C (134°F)
1.46
UN1224
2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
142.20
142.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 230-760-0
missing translation for 'tsca' : Non