Learn More
5,5-Diméthylhexane-2,4-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione |
Point d’ébullition | 60°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 57°C (134°F) |
Formule moléculaire | C9H9NO4 |
Indice de réfraction | 1.46 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1224 |
Beilstein | 969813 |
Synonyme | methyl 3-nitro-4-methylbenzoate, 4-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-p-toluate, 4-methyl-3-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem10934, acmc-1bfci, ksc497g4t, methyl4-methyl-3-nitrobenzoate, 4-methoxycarbonyl-2-nitrotoluene |
Clé InChI | YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
Nom du produit
5,5-Diméthylhexane-2,4-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu