Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Description
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal |
Indice de réfraction | 1.449 |
Quantité | 2.5 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 186.25 |
Pourcentage de pureté | 96% |