Learn More
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific™
Code produit. 10665612
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51169-17-6
Formule moléculaire C16H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.29
Numéro MDL MFCD00005263
Clé InChI WPAPSGQWYNPWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-p-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl hydantoin, 5-phenyl-5-4-tolyl hydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-p-tolyl-5-phenylhydantoin, 5-phenyl-5-p-tolyl imidazolidine-2,4-dione, 2,4-imidazolidinedione, 5-4-methylphenyl-5-phenyl, 5-4-methylphenyl-5-phenylhydantoin, 5-4-methylphenyl-5-phenyl hydantoin
CID PubChem 92334
Nom IUPAC 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225.0°C to 228.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.29
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific™ >