Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %
Code produit. 10307520
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5-(4-diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %, ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, rouge, Point de fusion :285,0°C à 288,0°C, poids moléculaire :264,35, pourcentage de pureté :99 %, Apparence :(0,3 % de solution dans l’acétone) transparent, Plage de pourcentage de dosage :99 %, Beilstein :27, 433, CAS :536-17-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-17-4
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 264.35
Numéro MDL MFCD00064857
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
CID PubChem 2723826
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 285°C to 288°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 27, 433
Merck Index 15, 3253
Informations sur la solubilité (0.03% in acetone) Clear
Poids de la formule 264.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre duveteuse