Learn More
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413377
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Applied for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen. Reagent for the determination of silver, palladium, mercury and gold. Also used in the photometric determination of auto radiograms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Appliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène. Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or. Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, 993,7 (mg/l) à 25° °C
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-17-4
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 264.361
Numéro MDL MFCD00064857
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
CID PubChem 2723826
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
Point de fusion 275°C to 280°C
Odeur Weak
Quantité 25 g
Beilstein 189065
Merck Index 14,3231
Informations sur la solubilité Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C
Poids de la formule 264.37
Pourcentage de pureté 98%