Learn More
Acide 5-(4-chlorophényl)-2-méthyl-3-furoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10538523
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10538523
Marque: Thermo Scientific Maybridge SP00065EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 111787-89-4
Formule moléculaire C12H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 236.65
Numéro MDL MFCD00275560
Clé InChI HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2742181
Nom IUPAC 5-(4-chlorophenyl)-2-methylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Poids de la formule 236.65
Pourcentage de pureté 97%