Learn More
Acide 5-(2-furyl)-1-méthyle-1-H-pyrazole-3-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10056002
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10056002
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC46901DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 108128-39-8
Formule moléculaire C9H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD08060535
Clé InChI XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 7537639
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 5-(furane-2-yl)-1-méthyle-1H-pyrazole-3-acide carboxylique
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 97%