Learn More
5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10321673
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 328270-70-8
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
Numéro MDL MFCD05668985
Clé InChI JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
CID PubChem 3780551
Nom IUPAC 5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%