Learn More
5-(2,6-dichlorophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific™
27.02€ - 83.00€
Identifiants chimiques
CAS 50907-31-8
Formule moléculaire C7H4Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Numéro MDL MFCD00808036
Clé InChI RLXQNTWJPTUTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_003804, acmc-20ama2, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314136
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19258.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11304136
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19258.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
50907-31-8
215.04
RLXQNTWJPTUTCL-UHFFFAOYSA-N
C7H4Cl2N4
MFCD00808036
5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_003804, acmc-20ama2, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl
Spécification
5-(2,6-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
203°C to 209°C
MFCD00808036
5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_003804, acmc-20ama2, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl
215.04
97%
50907-31-8
C7H4Cl2N4
5268246
RLXQNTWJPTUTCL-UHFFFAOYSA-N
215.04
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante