Learn More
Chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furane-2-carbonyle, 99 %
74.64€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 380906-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H5Cl3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 275.509 |
Numéro MDL | MFCD02258039 |
Clé InChI | BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride |
CID PubChem | 2771971 |
Nom IUPAC | chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furan-2-carbonyle |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
380906-80-9 | |
275.509 | |
BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N | |
2771971 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl |
C11H5Cl3O2 | |
MFCD02258039 | |
5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride | |
chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furan-2-carbonyle |
Spécification
5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride | |
C11H5Cl3O2 | |
UN3261 | |
5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl | |
275.509 | |
275.52 |
380906-80-9 | |
MFCD02258039 | |
Moisture sensitive | |
BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furan-2-carbonyle | |
2771971 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote