Learn More
5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11419480
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11419480
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50316.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84966-28-9
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD02629619
Clé InChI TZLGFEAULCWLDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-pyrrolidin-1-yl furan-2-carbaldehyde, 5-pyrrolidin-1-yl-2-furaldehyde, 5-1-pyrrolidino-2-furaldehyde, 5-pyrrolidin-1-yl-furan-2-carbaldehyde, 5-1-pyrrolidinyl-2-furancarboxaldehyde, 5-1-pyrrolidinyl-2-furaldehyde, 5-pyrrolidinylfuran-2-carbaldehyde, acmc-20a6x5, 5-pyrrolidin-1-yl-2-furaldehyde saltdata: free
CID PubChem 801481
Nom IUPAC 5-pyrrolidine-1-ylfurane-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(O1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
Point de fusion 82°C to 84°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%