Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord
Spécification
Spécification
| Type de conception | Fond rond |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Conditionnement | 100Pack |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Tube à essai |