Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1
Mesurez, mélangez et versez à l’aide des tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Kimble Chase™. Les tubes ont un rebord et sont disponibles en différentes longueurs.
Marque: DWK Life Sciences A507008000521
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord
Spécification
Fond rond | |
70 mm | |
100/boîte | |
Autoclavables |
Tube à essai | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
8 mm |