Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phényl-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 260.36 |
Pourcentage de pureté | 97% |