Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
Marque: Labcon™ 3048-869-000-9
58.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Fixés | |
25 000 RCF | |
5 mL | |
Résine en polypropylène | |
250 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
Non stérile | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Autoclavable | |
Assorties | |
Centrifugation | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
SuperClear™ | |
Conical |