Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-017AW
Alert:
- Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
- Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
- Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Description
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Fabriqués en verre ambré 51A (type 1, Classe AB) ou en verre transparent borosilicaté 33 (type 1, Classe A).- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé (en option) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou à interaction hydrophile
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™(carrousel à positions Wisp 48)
Spécification
Noir | |
Amber | |
No | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
Polybag | |
Polypropylène | |
45 mm | |
13-425 | |
13-425 mm |
15 mm | |
Glass, PTFE, Silicone | |
4 mL | |
Flacon : C4015-2W, bouchon : C4015-75A | |
4 mL | |
Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole, Patched | |
Kit pratique pour flacons à bouchon vissé assemblés | |