Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-21AW
Alert:
- Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
- Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
- Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Description
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Fabriqués en verre ambré 51A (type 1, Classe AB) ou en verre transparent borosilicaté 33 (type 1, Classe A).
- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé (en option) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou à interaction hydrophile
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™(carrousel à positions Wisp 48)
Spécification
Noir | |
Transparent | |
No | |
PTFE vierge blanc, 0,01 po | |
Plateau | |
Polypropylène | |
45 mm | |
13-425 | |
13-425 mm |
15 mm | |
Verre, PTFE | |
4 ml | |
Flacon : C4015-11W, bouchon : C4015-1A / C4015-10 | |
4 ml | |
Bouchon à vis (opercule, orifice de 8,5 mm, avec étiquette) | |
Kit pour flacons à vis | |