Learn More
Solutions de remplissage avec gel de KCl 4M, Cole-Parmer™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
2 pièces
Spécification
Spécification
| Concentration | KCL 4 M |
| Quantité | 125 ml |
| Formule | KCL 4 M |
| Conditionnement | 2Chaque |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium chloride