Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de microsphères sèches série 4D
Code produit. 15359304 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 μm
5 μm
7 μm
10 μm
Conditionnement:
1g
Code produit. 15359304
Marque: Thermo Scientific™ 4D07
Étalonnez les compteurs optiques de particules en suspension dans l’air pour être en conformité avec les réglementations ISO 21501-4 avec les étalons de taille de microsphères sèches série 4D Thermo Scientific™.
Étalonnez les compteurs optiques de particules en suspension dans l’air (OPC) pour être en conformité avec les réglementations ISO 21501-4 avec les étalons de taille de microsphères sèches série 4D Thermo Scientific™. Parfaites pour les fabricants d’instruments, ainsi que les responsables AQ / CQ des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et dans la fabrication d’appareils électroniques, ces microbilles de référence pour les microsphères peuvent afficher une incertitude d’étalonnage (la plage de valeurs dans laquelle le diamètre moyen se trouve) qui est inférieure ou égale à 2,5 % du diamètre moyen.
Le diamètre est conforme aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST) et le Certificat d’étalonnage et de traçabilité du produit fournit la documentation nécessaire pour les contrôles qualité et / ou les programmes et audits réglementaires.
  • L’incertitude de la dimension standard moyenne ≤ 2,5 % permet l’étalonnage des compteurs de particules d’air selon la norme ISO
  • L’uniformité exceptionnelle fournit un point d’étalonnage exact lors du paramétrage de la courbe d’étalonnage
  • Le diamètre est conforme aux normes fixées par l’institut gouvernemental NIST
  • Le certificat de traçabilité offre une preuve objective de la conformité du CQ.
  • Disponibles dans les diamètres de 3 μm, 5 μm, 7 μm et 10 μm
  • Conditionnés dans des flacons à embouts compte-gouttes pour une distribution directe dans la chambre d’échantillonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Agent de flux de trace
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST, MSDS
Concentration 100 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, conserver à température ambiante. Conservez le flacon hermétiquement fermé ; en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu 1 g
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Étalonnage du compteur optique de particules en suspension dans l’air
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules d’étalonnage de taille
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Diamètre (métrique) 7 μm