Learn More
Fisherbrand™ Accoudoirs multifonctions 4D
Compatible avec les fauteuils de laboratoire Basic Comfort et Active Comfort pour soulager la contrainte sur le corps supérieur et les bras, en particulier pour les activités de motricité fine.
Marque: Fisherbrand™ 9353-217
77.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ergonomique
- Accessoire pour fauteuils de laboratoire
Spécification
Accoudoir | |
Réglable en hauteur, en largeur, en profondeur, et capacité de rotation | |
PA | |
3 kg |
Noir | |
Fauteuil de laboratoire Basic Comfort et Active Comfort Fisherbrand | |
10 ans | |
8 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accoudoirs multifonctions 4D > Type : Accoudoir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu