Description
- 100 % nylon blanc - Réduction du peluchage et confort accru pour l'utilisateur.
- Gants ambidextres - Baisse du coût à l'utilisation.
- Fil de couleur au poignet - Une couleur pour chaque taille.
- Faible peluchage - Protection du produit et du process, réduisant les coûts de retouche.
Certifications
Marquage CE
Spécification
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nylon |
Type de produit | Gants d’inspection |
Dimensions | XL |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants ambidextres KleenGuard™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu