Learn More
Hamilton™ Seringues Microlabtrade; Gastighttrade; série 1700
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Modèle:
1701
1702
1710
Conditionnement:
1 pièce
Description
pulliÉquipées d’une pointe de piston en polymère usinée de précision, souvent en PTFE, qui crée un joint sans fuite/liliLa fonction d’ajustement serré garantit que l’intérieur du corps de seringue est exempt d’échantillons/liliRéduisent le risque de dépôt dans les échantillons avec des molécules dissoutes ou en suspension et entraîne l’endommagement du piston/liliTerminaison ChemSeal/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Modèle | 1710 |
| Volume (métrique) | 100 μl |