Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight Microlitertrade; : Terminaison RN, aiguille non comprise
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Conditionnement:
1 pièce
Description
pulliRevêtement en PTFE à partir du point pour 0,75 po/liliPour la distribution de liquides et de gaz/liliPointe de piston en polymère usinée de précision qui crée un joint sans fuite/li/ul/ppDisponible en tant qu’aiguille de rechange pour l’installation dans une seringue à aiguille amovible (RN) standard ; aiguilles vendues séparément/p
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Modèle | 1725 |
| Volume (métrique) | 250 μl |