Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight Microlitertrade; : Terminaison RN, aiguille non comprise
Code produit. 10079742
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10079742
Marque: Hamilton™ 763801
Seringues revêtues de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide, et faciliter ainsi le repérage d’échantillons reproductible
  • Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 μl et 5 μl
  • Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
  • Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Description 710RN
Calibre d’aiguille 22 G
Modèle 710
Volume (métrique) 100 μl