Learn More
Hamilton™ Seringues Saltline Gastighttrade; série 1000
Pour une utilisation avec des solutions à forte concentration de sel
173.00€ - 222.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type de produit | Seringue Gastight Saltline |
Type de connexion | Amorçage sans bulles (Bubble Free Prime, BFP) |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15192514
|
Hamilton™
208336 |
5 ml |
222.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15102524
|
Hamilton™
208337 |
10 ml |
201.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15182514
|
Hamilton™
208335 |
1 ml |
173.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
pulliÉquipé d’un piston inerte et non corrosif/liliÉquipé d’une pointe de piston en polyéthylène ultra-haute résistance au poids moléculaire (UHMWPE)/li/ul/ppApplications :/ppPour les applications de sciences de la vie avec des tampons salés, les applications d’extraction avec des acides ou les analyses de métaux à l’état de traces/pSpécification
Non autoclavable | |
Seringue Gastight Saltline | |
Amorçage sans bulles (Bubble Free Prime, BFP) |