Learn More
BRAND™ Plaques en barrettes BRANDplates™ pureGrade™
Code produit. p-4954102 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
350 μl
360 μl
BreakApart:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11633189
Marque: BRAND™ 782300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques à barrettes de surface non traitée avec récupération optimisée et contamination croisée réduite
  • Liaison moyenne et non stérile
  • Transparent avec fond plat
  • Avec et sans grille
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase, non cytotoxiques
Avec grille : Les barrettes individuelles peuvent être retirées de la plaque et réinsérés, les barrettes peuvent être divisées en 8 récipients individuels et insérés individuellement dans la plaque de châssis.
Sans grille : les barrettes individuelles peuvent être retirées du cadre et réinsérés, les barrettes ne sont pas divisibles.
Applications :
Particulièrement applicable aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
BreakApart Non
Propriété de liaison Untreated
Certifiés Life Science Quality
Format Plaque à barrettes
Array 1 x 8
Autoclavable Not Autoclavable
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Type de produit Strip plates
À utiliser avec (équipement) Microplate readers
Matériau Polystyrene
Volume (métrique) du puits 360 μL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 360 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Plat
Exempt de DNase Yes
À utiliser avec (application) Homogeneous assays, screenings, and storage
Comprend 96-well strip plate
Quantité 100/boîte
Exempt de RNase Yes
Molécule cible Immunoglobulin G (IgG)