Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres Traceable™ pour réfrigérateur / congélateur Ultra™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Support béquille pliable, micro-câble de 10 pi., montage mural, Velcro™, bandes magnétiques
Les thermomètres Fisher Scientific™ Traceable™ pour réfrigérateurs/congélateurs Ultra™ sont conçus pour répondre aux exigences actuelles du CDC relatives à la conservation et à la surveillance des vaccins.Surveillez deux zones différentes en même temps.
- Conçu pour répondre aux exigences actuelles des CDC en matière de stockage et de surveillance des vaccins
- L’affichage triple affiche simultanément les températures min., max. et actuelles d’une sonde spécifiée
- Smart-Alarm™, avec ses témoins visuels et sonores, indique en continu quand une condition de dépassement de plage est détectée
- L’alarme se poursuit même une fois que l’unité est revenue dans des conditions d’absence d’alarme et est programmable par incréments de 0,1°
- Basculement °C/°F
- Sonde de température de type flacon tampon, pour surveiller avec précision les températures dans une ou deux zones différentes de réfrigérateurs, de congélateurs, de bain-marie et d’incubateurs
- La sonde à semi-conducteurs contenue dans un flacon miniature (1 x 2,5 po.) élimine la contamination par le mercure et les changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Le flacon miniature est rempli de glycol non toxique, généralement reconnu inoffensif (GRAS) par la FDA, afin d’éliminer les préoccupations concernant le contact avec les aliments ou l’eau potable
- Avec un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
- Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
- Plage : -50° à +70°C (-58° à +158°F)
- Précision : ± 0,5°C entre - 30° et + 50°C, sinon ± 1°C
- Résolution : 0,1°
Certifications
Le certificat Traceable™, numéroté individuellement en série, est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
| Taille de flacon | 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 po) |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| À utiliser avec (application) | Surveillance des températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs |
| Comprend | Certificat Traceable™, support béquille pliable, microcâble 10 pi, montage mural, Velcro™, bandes magnétiques |
| Longueur (métrique) | 10.8 cm |
| Matériau | Plastic |
| Type de sonde | 1 sonde flacon plastique |
| Résolution | 0,1° |
| Poids (impériale) | 4 oz |
| Type de produit | Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Ultra |
| Afficher plus |