Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince, 480/600 V
Pour une utilisation avec les disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déplacement interne
93.30€ - 97.05€
Spécification
Type de produit | Moraillon électrique de consignation |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | Nylon |
Diamètre (impériale) de la manille | 0,28 po |
Diamètre (métrique) de la manille | 0,7 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11791346
|
Brady™
065966 |
6/boîte | N/A | |||||||
15673507
|
Brady™
065966 |
6/boîte |
97.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En polypropylène robuste et nylon modifié par impact
- Convient aux manilles avec un diamètre pouvant atteindre 0,28 po
- Comprend des cales pour une utilisation avec des disjoncteurs avec un long enclencheur de commutation coulissant
Spécification
Moraillon électrique de consignation | |
Nylon | |
0,7 cm | |
À pince |
Rouge | |
0,28 po | |
Découpes |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince, 480/600 V