Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé avec manille de 1,5 po, bleus
Alternative sûre aux verrous métalliques pour les applications de verrouillage
131.00€
Spécification
Type de produit | Différents cadenas de sécurité à clé |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Plastique |
Diamètre (impériale) de la manille | 0,25 in |
Diamètre (métrique) de la manille | 0,63 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11876043
|
Brady™
051344 |
6/boîte |
131.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Compact et léger
- Résistance à la température, aux produits chimiques, à la corrosion et aux tentatives d’effraction
- Non conducteur et antiétincelle
- Cylindre isolé pour une meilleure protection contre les chocs
- Conception nervurée pour une manipulation et une préhension faciles
- Étiquettes de langue : Anglais, français, allemand et espagnol
- Saisie et création de graphiques personnalisées disponibles
- Corps du verrou : 2 x 3,8 x 4,4 cm (P x l x H) (0,8 x 1,5 x 1,75 po)
Spécification
Différents cadenas de sécurité à clé | |
Plastique | |
0,63 cm | |
Acier |
Bleu | |
0,25 in | |
3 étiquettes par verrou, 1 étiquette anglaise, 1 étiquette française, 1 étiquette espagnole | |
6 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé avec manille de 1,5 po, bleus