Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 48 puits
Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes. Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner complètement.
78.00€ - 89.65€
Spécification
Certifications/Conformité | Exempt de RNase, de DNase et d’ADN |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 6 x 8 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10677055
|
BRAND™
781416 |
Blanc |
89.65€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10151433
|
BRAND™
781415 |
Transparent |
78.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polypropylène, puits de 0,2 ml, sans jupe
- Exemptes de DNase, d’ADN, de RNase et d’endotoxines
- La plaque supérieure renforcée maintient la plaque PCR à plat même pendant le chauffage, ce qui facilite l'utilisation dans des systèmes automatisés tels que les robots de pipetage
- Les bords des puits sont conçus de façon à contre la contamination croisée et à fournir un joint fiable avec une feuille d'étanchéité adaptée aux plaques
- Réduisez les coûts de matériel et travaillez sur une plaque PCR compacte, même avec de petites cadences d'échantillons
- La conception des plaques PCR à paroi ultra mince facilite un transfert de chaleur constant, rapide et précis
- L'intérieur lisse du récipient minimise la liaison des enzymes et de l'acide nucléique aux parois
- Les lèvres surélevées des puits protègent contre la contamination croisée, ce qui permet une étanchéité fiable avec le tapis de scellage adapté aux plaques
Spécification
Exempt de RNase, de DNase et d’ADN | |
6 x 8 | |
PP | |
Oui |
Étalon | |
Autoclavables | |
48 | |