Learn More
SHOWA™ 477 Series Nitrile Coated Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Description
Benifits
- Seamless knit
- Cold Resistant
- Water-resistant
- Flexible
- Abrasion-resistant
- Extra Grip
- Thermal insulation
- Form-fitting
- Impermeable
Features
- Foam grip
- Elasticated wrist cuff
- Ergonomic
- Foam nitrile palm dip
- Insulated
- Fully-coated nitrile
Trades & Applications
- Concreting
- Guttering and drain pipe
- Insulation
- Washing and cleaning
- Planting & repotting
- Bottling
- Water/Sewage treatment
- Plumbing
- Drainage, piping
- Shipping/Receiving
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
Structure | Seamless Knit |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Noir |
Matériau | Nylon, Polyester |
Dimensions | L |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Résistant à | Cold Resistant, Water Resistant, Abrasion Resistant |
Séries | 477 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SHOWA™ 477 Series Nitrile Coated Cold Resistant Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu