Learn More
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Benifits
- Thermal Insulation
- Flexible
- Breathable
- Extra Grip
- Seamless Knit
- Skin-friendly
- Abrasion-resistant
Features
- Rough Grip
- Ergonomic
- Elasticated Wrist Cuff
- Natural Rubber Palm Coating
Trades & Applications
- Signalers
- Brick Laying
- Carpentry
- Driving Machines
- Masonry
- Demolition
- Shipping/Receiving
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
Zone enduite | Palm |
Structure | Seamless Knit |
Coating Material | Natural Rubber |
Couleur | Gris |
Matériau | Cotton, Polyester |
Dimensions | L |
Matériau de revêtement | Acrylique |
Résistant à | Abrasion Resistant |
Séries | 451 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SHOWA™ 451 Series Natural Rubber Palm Coated Thermal-Insulated Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu