Description
- Antistatique
- Fermeture éclair à l’avant
- Faible peluchage
- Stress thermique réduit
- Avec col et manchettes en maille
- Poche intérieure sur le côté gauche de l’utilisateur
Spécification
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | 2X-Large |
Sexe | Unisexe |
Matériau | À base de SMS |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Tricoté |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Type de couture | Surfilée |
Certifications/Conformité | Catégorie CE 1 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Blouse de laboratoire 4432+ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu