Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 40 mm, fermé sur le dessus, noir
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE vierge |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Bouchon à vis |