Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques 405 TS Touch
Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
---|---|
Raccordements | USB (2) |
Flacons | 4 ou 10 L (en option) |
Volume distribué | 25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches) |
Type de plaques | 96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option) |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17237879
![]() |
Agilent BioTek
405TSR-SN |
405TSR | Lavage de microplaque à 96 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17247879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRS-SN |
405TSRS | 96-well microplate washing, Ultrasonic Advantage |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17267879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRV-SN |
405TSRV | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; lavage de microplaque à 96 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17277879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRVS-SN |
405TSRVS | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17297879
![]() |
Agilent BioTek
405TSU-SN |
405TSU | Lavage cellulaire optimisé ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17207889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUS-SN |
405TSUS | Lavage cellulaire optimisé ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17227889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUV-SN |
405TSUV | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17237889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUVS-SN |
405TSUVS | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage cellulaire optimisé ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17257879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRSQ-SN |
405TSRSQ | Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits ; technologie Verify |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17287879
![]() |
Agilent BioTek
405TSRVSQ-SN |
405TSRVSQ | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits ; technologie Verify |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17217889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUSQ-SN |
405TSUSQ | Lavage cellulaire optimisé ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits ; technologie Verify |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17247889
![]() |
Agilent BioTek
405TSUVSQ-SN |
405TSUVSQ | Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage cellulaire optimisé ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits ; technologie Verify |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le laveur de microplaques 405 Touch intègre une interface utilisateur à écran tactile LED rétroéclairé haute résolution de pointe pour un contrôle intuitif et flexible des instruments intégrés du laveur de microplaques à 96 et 384 puits. Un écran graphique couleur de 5,7 po. guide les utilisateurs en toute transparence grâce au développement de protocoles, à la maintenance des instruments et à l’utilisation tactile quotidienne. Deux ports USB pour lecteur flash permettent un transfert, un stockage et une manipulation pratiques des fichiers. Pour ceux qui préfèrent le contrôle informatique ou exigent la conformité 21CFR Part 11, la 405 Touch peut être contrôlée à l’aide du logiciel de contrôle de la manipulation des liquides en option.
La 405 Touch est disponible en configurations pour différents besoins de flux de travail en maintenant toutes les caractéristiques des laveurs Agilent BioTek, y compris le collecteur à Dual Action, le lavage optimisé des cellules et le nettoyage à ultrasons intégré.
- Microplaques à 96 et 384 puits
- Écran tactile résistif
- Supporte tous les environnements gantés
- Compatible avec les plus grands écarts de niveaux d’humidité
- Peut être utilisé avec des dispositifs de pointage
- Technologie verte et à faible consommation d’énergie
- Système d’aide sensible au contexte, complet avec des recommandations et des schémas de lavage
- Vidéos d’instructions
- Menu rapide pour l’amorçage, le lavage et l’entretien
- Méthodes d’échantillonnage prédéfinies pour un fonctionnement facile
- Commande par souris en option
- Commutation interne à 4 tampons automatisée
- Conception de collecteur à changement rapide
- Collecteur Dual Action breveté
- Les taux très bas fournissent une distribution douce pour le lavage des cellules sans perturbation
- Technologie Ultrasonic Advantage en attente de brevet
- Entretien facile grâce à la sélection de routines préprogrammées, garantissant un fonctionnement sans problème
- Plusieurs capteurs de diagnostic assurent une protection complète pendant les opérations sans surveillance
- Empileur de microplaques BioStack pour une automatisation sans surveillance allant jusqu’à 50 plaques de hauteur standard ANSI/SBS
- Tous les laveurs sont compatibles avec la filtration (modules de filtration accessoires vendus séparément)
- Tous les laveurs sont compatibles avec la séparation biomagnétique (aimants accessoires vendus séparément)
ELISA, dosages MSD, cytochimie immunitaire HCS, flux FLIPR Ca2+, dosages à base de cellules, traitement de billes magnétiques et en polystyrène (dosages d’expression génétique, dosages de cytokine), dosages ELISPOT
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
4 ou 10 L (en option) | |
96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option) | |
Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min. | |
Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg | |
25 à 3 000 μl/puits | |
Pompe interne à déplacement positif | |
14 in | |
10 in | |
17 in | |
Écran tactile rétroéclairé à LED haute résolution | |
100/240 V |
USB (2) | |
25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches) | |
≤2 μl/puits | |
Laveur pour microplaque | |
1 à 250 | |
LED | |
50/60 Hz | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb. |