Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify
GREENER_CHOICE
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle.
Marque:  Agilent BioTek 405LSRVS-SN
Code produit. 17237869
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. Les protocoles de lavage vont du lavage des cellules doux aux flux de travail ELISA vigoureux. Le modèle 405 LS dispose d’une interface utilisateur simple pour la création et l’exécution de protocoles de lavage, de distribution, d’aspiration et de maintenance dans le logiciel intégré complet.
Pour une utilisation sous contrôle informatique, le logiciel Agilent BioTek LHC utilisé avec le modèle 405 LS est disponible en versions standard et est conforme à la norme 21 CFR Partie 11. Le BioStack Agilent BioTek en option est disponible pour l’automatisation de 50 microplaques maximum.
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify > Laveur avec commutation à 4 tampons pour le lavage de microplaques à 96 puits