Learn More
KGW Isotherm™ Flacon de transport Dewar de 4000 ml avec couvercle
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dewar de transport large ouverture
- Manteau acier inox lisse ou acier laqué bleu
- Poignée amovible, couvercle plastique
- Ampoule cylindrique en verre col large
- Lors de l'utilisation d'azote liquide, le couvercle doit être percé φ 2mm
- Dewar 1 à 4L
- Forme ronde, manteau acier inox lisse
- Dewar inox
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 160mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons |
| Hauteur (métrique) intérieure | 310mm |
| Hauteur (métrique) | 305mm |
| Comprend | Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée |
| Capacité (métrique) | 4 000 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 138mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |