Learn More
Thermo Scientific™ Particules de même taille série 4000
Minimisez la réponse des systèmes analytiques aux effets de forme avec les particules de taille unique.
Marque: Thermo Scientific™ 4215A
711.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez la réponse des systèmes analytiques aux effets de forme avec les particules de taille unique Thermo Scientific™ série 4000, une excellente solution pour toute application qui nécessite un étalon de taille traçable NIST™ avec un écart-type réduit.
Caractéristiques :- Les particules sphériques sont utilisées à la place des particules à forme irrégulière.
- Les diamètres moyens ont été étalonnés avec les méthodes de microscopie traçable NIST™ de Thermo Fisher Scientific™.
- La distribution et l’uniformité de la taille sont mesurées par analyse de la résistance électrique ou microscopie optique.
- Les particules Séries 4000 de 1 à 160 μm sont fabriquées en polystyrène (PS).
- Les particules Séries 4000 de 200 à 1 000 μm sont fabriquées à partir d’un couplage de polystyrène (PS) avec du divinylbenzène (PS-DVB).
Informations de commande :
Les produits de 1 à 160 μm sont conditionnés sous forme de suspensions aqueuses dans des flacons de 15 ml à embout compte-gouttes, à une concentration optimale pour la dispersion, la manipulation et la dilution. Les diamètres de 200 μm et plus sont conditionnés sous forme de sphères sèches. Les lots sont numérotés pour faciliter le service technique et le service après-vente.
Thermo Fisher Scientific™ dispose de ses propres installations d’ingénierie, de production et de métrologie pour améliorer le contrôle de la qualité et la réponse aux besoins des clients. Outre cette ligne de dimensions standard en polymère, nous proposons également des standards d’étalonnage en silice et en verre. Pour toute information sur des applications spécifiques ou d’autres produits non répertoriés ici, adressez-vous à notre service d’assistance technique.
Inclut :
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui comprend une description de la méthode d’étalonnage et de son incertitude ; une table des propriétés physiques et chimiques ; une fiche de données de sécurité
Spécification
Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité | |
0.3 % de matières solides | |
Particules en polymère dans de l‘eau | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
15 ml | |
s = 0.13 µm, 0.9 % CV | |
15 μm |
Chaque boîte d‘étalons contient un certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui inclut une description de la méthode d‘étalonnage et son incertitude, ainsi qu‘un tableau des propriétés physiques et chimiques. | |
Stocker dans un récipient bien fermé, entre 4° et 30°C. Conserver le flacon en position verticale et hermétiquement scellé. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
Particules traçables NIST pour l‘étalonnage des compteurs de particules laser | |
Applications à écart-type étroit | |
Particules d’étalonnage de taille | |
1.05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |