Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Marque:  RETSCH 60.166.000850
300.89 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10105981
  • 461.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
1Each
Tamis
Acier inoxydable
65 mm
400mm
Acier inoxydable
850 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 450
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers