Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Marque: RETSCH 60.167.000038
636.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 par unité | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
65mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
400mm | |
38 μm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 450 |