Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.167.000710
275.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10054941
  • 421.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inox
65 mm
400mm
Acier inoxydable
710 μm
ASTM E 11
Agitateur AS 450
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie