Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It is used as a metabolite of 1,4-diethenylbenzene. It is also an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme métabolite de 1,4-diéthylbenzène. Il s’agit également d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Il est utilisé comme métabolite de 1,4-diéthylbenzène. Il s’agit également d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Vinylbenzoic acid |
Point de fusion | ∼142°C |
Densité | 1.3 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2041130 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane and methanol |
Poids de la formule | 148.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Vinylbenzoic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: p-Vinylbenzoic acid