Learn More
Acide 4-vinylbenzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10773141
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1075-49-6
C9H8O2
148.16
MFCD00002569
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
14098
Acide4-éthénylbenzoïque
C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
1075-49-6
C9H8O2
148.16
MFCD00002569
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
14098
Acide4-éthénylbenzoïque
C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzoic acid
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142.0°C to 144.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4COOH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (10% in Methanol) Clear solution
Stabilisateur 0.1% t-butylcatechol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.